Learn More
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
92.65€ - 380.00€
| CAS | 320-67-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C8H12N4O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 244.207 |
| Número MDL | MFCD00006539 |
| Clave InChI | NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N |
| Sinónimo | 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin |
| PubChem CID | 9444 |
| ChEBI | CHEBI:2038 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| SMILES | C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15426239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.03 |
1g |
103.00€ 92.65€ / 1 g Ahorro 10.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15436239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.06 |
5g |
380.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
| 320-67-2 | |
| 244.207 | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 9444 | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| C8H12N4O5 | |
| MFCD00006539 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| CHEBI:2038 | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
Especificaciones
| 5-Azacytidine | |
| C8H12N4O5 | |
| 620461 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one | |
| 9444 | |
| 244.2 |
| 320-67-2 | |
| MFCD00006539 | |
| 14,890 | |
| Soluble in water. | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N | |
| 244.207 | |
| CHEBI:2038 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H340-H350-H302
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H340-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-280-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ3017500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
- 5-Azacytidine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine