Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga SuperClear™ de 5 ml con tapones acoplados
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194064
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16674012 Natural paquete de 250
16684012 Surtido paquete de 200
17567896 Ámbar paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16674012 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30488600009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos para centrífuga con tapones a presión planos incluidos, graduaciones moldeadas y superficie de escritura.
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Adjuntas
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 mL
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 250 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperClear
Graduated Sí
Forma del fondo Cónico
RCF máx. 25.000 RCF