Learn More
Fisherbrand™ Reposabrazos multifuncionales 4D
Código de producto. 17766689 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Ajustables:
Ajustable en altura, anchura, profundidad y giro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Ajustables Tamaño de la unidad
17766689 Ajustable en altura, anchura, profundidad y giro cada uno
1 options
Código de producto. 17766689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    93.77€ / paquete de 1
    Ahorro 31.23€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con las sillas de laboratorio Basic Comfort y Active Comfort para aliviar la tensión en la parte superior del cuerpo y los brazos, especialmente para actividades motoras finas.
  • Ergonómico
  • Accesorio para silla de laboratorio
Especificaciones
Tipo de producto Reposabrazos
Color Negro
Ajustables Ajustable en altura, anchura, profundidad y giro
Para utilizar con (equipo) Sillas de laboratorio Fisherbrand Basic Comfort y Active Comfort
Material del bastidor Poliamida
Garantía 10 años
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (métrico) 8 cm