Learn More
Fisherbrand™ Termómetros para refrigerador/congelador Traceable™ Ultra™
Código de producto. 15507593 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
1 frasco 1 sonda para balas
1 sonda de frasco de plástico
1 sonda en frasco
2 sondas de frasco de plástico
Dos sondas de frasco
Dos sondas para bala
Sonda para frascos de vacunas de 1 × 5 ml
Sonda para frascos de vacunas de 2 × 5 ml
Una sonda para balas
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de sonda Unit Size
15507593 1 sonda en frasco cada uno
15517593 Dos sondas de frasco cada uno
15527593 Una sonda para balas cada uno
15537593 Dos sondas para bala cada uno
15547593 1 frasco 1 sonda para balas cada uno
15557593 Sonda para frascos de vacunas de 1 × 5 ml cada uno
15567593 Sonda para frascos de vacunas de 2 × 5 ml cada uno
15550765 2 sondas de frasco de plástico cada uno
15540765 1 sonda de frasco de plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15507593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.35€
    67.76€ / paquete de 1
    Ahorro 31.59€
    31% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Soporte articulado de 10 pies, microcable, montaje en pared, Velcro™, tiras magnéticas
Monitorice dos áreas diferentes al mismo tiempo
Los termómetros para refrigerador/congelador Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra™ están diseñados para cumplir los requisitos actuales de almacenamiento y monitorización de vacunas de los centros de control de enfermedades (CDC).Monitorice dos áreas diferentes al mismo tiempo.
  • La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas mínima, máxima y actual de una sonda específica
  • Smart-Alarm™ con indicadores visuales y sonoros que se activan de forma continua si se detecta una condición fuera del intervalo
  • La alarma continúa incluso después de que la unidad vuelva a las condiciones de no alarma y se puede programar en incrementos de 0,1 °
  • Intercambiable entre °C/°F
  • Sensor tamponado para temperatura integrado que monitoriza de forma precisa la temperatura en una o dos zonas diferentes de un refrigerador, congelador, baño de agua o incubador
  • Sonda de estado sólido sellada en un frasco en miniatura (2,54 × 6,35 mm; 1 × 2,5 pulgadas) que elimina la contaminación por mercurio, así como los cambios bruscos de temperatura al abrir la puerta del refrigerador
  • El frasco en miniatura contiene glicol no tóxico, generalmente reconocido como seguro (GRAS) por la FDA, lo que elimina las preocupaciones por el contacto con alimentos o agua potable
  • Cuenta con una carcasa de plástico de ABS de gran resistencia ante los impactos y las sustancias químicas (6,9 × 10,8 × 1,9 cm)
  • El microcable de diez pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
  • Intervalo: de - 50 °C a + 70 °C (de - 58 °F a + 158 °F)
  • Exactitud: ±0,5 °C entre - 30 ° y + 50 °C; de lo contrario, ±1 °C
  • Resolución: 0,1 °
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 acreditado por A2LA; este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Specifications
Relleno del frasco Glicol no tóxico
Tamaño del frasco 2,5 × 6,3 cm
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 10,8 x 2 cm
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, termobloques, incubadores y refrigeradores
Incluye Velcro™, soporte de sobremesa, tiras magnéticas, cable de 10 pies, baterías, certificado Traceable™
Longitud (métrico) 7 cm
Material Plástico ABS
Tipo de sonda 1 sonda en frasco
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113,4 g
Tipo de producto Termómetro de refrigerador/congelador Ultra
Longitud (imperial) 3 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 158°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores
Exactitud ±0,5°C entre -30° y +50°C; de lo contrario ±1°C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 6.99 cm