Learn More
SHOWA™ Guantes resistentes al frío con revestimiento de nitrilo serie 477
Description
Beneficios
- Tejido de punto sin costuras
- Resistente al frío
- Resistente al agua
- Los tubos
- Resistentes a la abrasión
- Agarre extra
- Aislamiento térmico
- Se ajusta a la forma
- Impermeable
Características
- Agarre de espuma
- Puño elástico en la muñeca
- Ergonomía
- baño de palma de espuma de nitrilo
- Aislado
- Nitrilo completamente recubierto
Vientos alisios& Aplicaciones
- Hormigonado
- Canalones y tuberías de desagüe
- Aislamiento
- Lavado y limpieza
- Plantación& trasplante
- Embotellado
- Tratamiento de agua/aguas residuales
- Fontanería, conducción
- Drenaje, tuberías
- Envío/Recepción
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE categoría II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Negro |
| Material | Nylon, Poliéster |
| Tamaño | XL |
| Material de revestimiento | Acrílico |
| Resistente a | Resistente al frío, resistente al agua, resistente a la abrasión. |
| Serie | 477 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?