Learn More
SHOWA™ Guantes resistentes al frío con revestimiento de nitrilo serie 477
Código de producto. 17717617
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
5 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17717617 Medio 5 pares
17707617 Grande 5 pares
17727617 XL 5 pares
17737617 2XL 5 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17717617 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 47707M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.90€
    79.45€ / 5 pares
    Ahorro 6.45€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para mantener las manos cálidas y secas en los entornos más extremos, el guante resistente al frío 477 combina aislamiento térmico con agarre táctico.
Beneficios
  • Tejido de punto sin costuras
  • Resistente al frío
  • Resistente al agua
  • Los tubos
  • Resistentes a la abrasión
  • Agarre extra
  • Aislamiento térmico
  • Se ajusta a la forma
  • Impermeable
Características
  • Agarre de espuma
  • Puño elástico en la muñeca
  • Ergonomía
  • baño de palma de espuma de nitrilo
  • Aislado
  • Nitrilo completamente recubierto
Vientos alisios& Aplicaciones
  • Hormigonado
  • Canalones y tuberías de desagüe
  • Aislamiento
  • Lavado y limpieza
  • Plantación& trasplante
  • Embotellado
  • Tratamiento de agua/aguas residuales
  • Fontanería, conducción
  • Drenaje, tuberías
  • Envío/Recepción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE categoría II, EN 388:2016, EN 511:2006
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Negro
Material Nylon, Poliéster
Tamaño Medio
Material de revestimiento Acrílico
Resistente a Resistente al frío, resistente al agua, resistente a la abrasión.
Serie 477