Learn More
Fisherbrand™ Septo de 43,2mm para tapones de rosca SCHOTT
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Gris, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 43,2 mm |
| Material | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 2,5 mm |