Learn More
Gilac™ Contenedores de clasificación selectiva con tapa de 40 L;
Código de producto. 17958731
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Varios
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17958731 Varios cada uno
1 options
Código de producto. 17958731 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G144800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.50€
    154.37€ / paquete de 1
    Ahorro 66.13€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los contenedores de clasificación selectiva con tapa de 40 l están adaptados a la clasificación selectiva.
  • Contenedores adaptados a la clasificación selectiva.
  • Fácilmente accesible.Cuando se apilan, el recipiente superior permite bloquear la tapa en la posición abierta para facilitar su uso.
  • Se vende en paquetes de 3 contenedores con tapa azul, tapa amarilla y tapa verde para facilitar la clasificación de los residuos.
  • Apilable (con tapa) y encajable (sin tapa) para almacenamiento.
  • Contenedores compatibles con las plataformas rodantes universales de 600 x 400 de GILAC para facilitar su manipulación.
  • Las dimensiones indicadas en la tabla de características del producto son las dimensiones de un recipiente con tapa.
  • La altura de 3 contenedores apilados: 1310 mm. Dimensiones del envase entregado en una caja: 700 x 420 x 730 mm.
Especificaciones
Tipo Bolsa de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Varios
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 10,6 gal
Capacidad (métrico) 40 L
Cantidad 3 Pk.