Descripción
- Se adapta a todas las marcas de tubos de recolección y cultivo de sangre de fondo redondo, plano y cónico de 13 y 16 mm.
- Solo rack de 4 vías disponible con conexión de seis vías.
- Conecte pozos de tamaños diferentes o iguales, de extremo a extremo o uno al lado del otro, en cualquier orientación.
- Personalice el rack para adaptarlo a la cantidad de pocillos necesarios, se pueden conectar infinitas unidades entre sí o utilizar una unidad independiente.
- Los pocillos espaciados uniformemente ayudan a eliminar errores de pipeteo, lo que permite obtener resultados más precisos.
- Identificación alfanumérica moldeada para una rápida localización y recuperación de tubos.
- Robusto, fabricado en polipropileno resistente a los productos químicos y fácil de limpiar.
- Los estantes se pueden utilizar en baños de agua y colocar en congeladores.
- Paquete de colores surtidos disponible para opciones de codificación por colores.
- EE.UU. pendientes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | No |
| Declaraciones de limpieza | Se limpian con detergentes suaves y son esterilizables en autoclave |
| Cierre incluido | No |
| Descripción | Paquete de 5 gradillas clínicas de 4 vías |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Tubos (13 mm), Tubos (16 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 18 |
| Forma | Rectangulares |
| Mostrar más |