Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos clínicos de 4 vías
Código de producto. 16350402 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Morado, Verde, Rojo, Natural
Morado
Natural
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16350402 Azul paquete de 5
16340402 Azul, Morado, Verde, Rojo, Natural paquete de 5
16360402 Morado paquete de 5
16370402 Verde paquete de 5
16380402 Natural paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16350402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    86.96€ / paquete de 5
    Ahorro 11.04€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para tubos clínicos de 4 vías es la única gradilla para tubos diseñada específicamente para contener tubos redondos, planos o cónicos, de recogida de sangre y de cultivo. Admite tubos de diferentes tamaños sin la necesidad de varias gradillas.
  • Se adapta a todas las marcas de tubos de recolección y cultivo de sangre de fondo redondo, plano y cónico de 13 y 16 mm.
  • Solo rack de 4 vías disponible con conexión de seis vías.
  • Conecte pozos de tamaños diferentes o iguales, de extremo a extremo o uno al lado del otro, en cualquier orientación.
  • Personalice el rack para adaptarlo a la cantidad de pocillos necesarios, se pueden conectar infinitas unidades entre sí o utilizar una unidad independiente.
  • Los pocillos espaciados uniformemente ayudan a eliminar errores de pipeteo, lo que permite obtener resultados más precisos.
  • Identificación alfanumérica moldeada para una rápida localización y recuperación de tubos.
  • Robusto, fabricado en polipropileno resistente a los productos químicos y fácil de limpiar.
  • Los estantes se pueden utilizar en baños de agua y colocar en congeladores.
  • Paquete de colores surtidos disponible para opciones de codificación por colores.
  • EE.UU. pendientes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Divisores de células No
Declaraciones de limpieza Se limpian con detergentes suaves y son esterilizables en autoclave
Cierre incluido No
Descripción Paquete de 5 gradillas clínicas de 4 vías
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (13 mm), Tubos (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 18
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos clínicos
Para utilizar con (equipo) Agitador
N.º de gradillas 5
Envase Envoltura al vacío
Cantidad 5 Pk.
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,1 x 2,8 x 3,8 in.
Longitud (métrico) 23,2 cm
Longitud (imperial) 9,1 in
Anchura (imperial) 2,8 in
Altura (imperial) 3,8 in
Diámetro del pocillo (métrico) 13 mm, 17 mm
Peso (imperial) 0,28 libras
Peso (métrico) 0,11 kg
Incluye Gradilla
Tipo de producto Gradilla para tubos de sangre
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 9,5 cm
matriz, red, conjunto Lado A: 6 x 3, lado B: 6 x 2, lado C: 6 x 3, lado D: 6 x 2
Anchura (métrico) 7,0 cm