Learn More
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11426946
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity unitSize
11426946 1 g 1g
1 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11426946 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B24026.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 56456-52-1
Melting Point 49°C to 54°C
Molecular Formula C8H7F3OS
MDL Number MFCD00236342
Quantity 1 g
Beilstein 8616292
Synonym 4-trifluoromethylthio benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl thio phenyl methanol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenyl methanol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanol, 4-trifluoromethylthiobenzyl alcohol, 4-trifluoromethylthio benzylalcohol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-methanol, 4-trifluoromethylthio phenyl methanol, 4-trifluoromethylthio phenyl methan-1-ol
InChI Key KCWQNXIWNNTUIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)SC(F)(F)F
IUPAC Name [4-(trifluoromethylsulfanyl)phenyl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 208.198
PubChem CID 2777870
Formula Weight 208.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.