Learn More
Fisherbrand™ Cubo de dispensación acrílico de 4 compartimento
Código de producto. 11784834 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11784834 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 11784834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.60€
    83.53€ / paquete de 1
    Ahorro 8.07€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene objetos de repuesto de oficina y de laboratorio de forma que sean fácilmente accesibles. Los cubos de dispensación acrílicos Fisherbrand™ tienen grandes aberturas con tapas con bisagras para facilitar la carga y la dispensación. Los sólidos cubos transparentes facilitan el seguimiento del inventario. Sus cuatro compartimentos ayudan a organizar las piezas pequeñas.
  • Ideal para puntas de pipeta, tubos, accesorios, filtros de jeringa, septos y otros artículos pequeños de laboratorio y de oficina.
  • Fabricado de material acrílico transparente de 3 mm de grosor para el control de inventario de un vistazo
  • Tapas abisagradas sobre aberturas de tamaño generoso para un llenado y dispensación rápidos.
  • Sus cuatro compartimentos ayudan a organizar y clasificar los artículos.
  • Las tapas abatibles mantienen los productos seguros y sin polvo.
  • Incluye patas de goma no deslizantes.
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Acrílico
Color Transparente
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 278 mm
Anchura (métrico) 158 mm
Altura (métrico) 217 mm