Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Código de producto. 11903499
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Marking Spot Tamaño de la unidad
11903499 Transparente No paquete de 100
12440188 Ámbar No paquete de 100
10342485 Ámbar Sí paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11903499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401521
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm están fabricados con vidrio transparente superior 51A ámbar (tipo 1, clase AB) y tienen un acabado de rosca 13-425. Disponibles con las marcas Thermo Scientific™ National™ y Chromacol™.
Recomendado para los siguientes instrumentos:
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Dionex™
  • ?non-ascii?
  • Shimadzu™
  • ?non-ascii?
  • Spark Holland™
  • ?non-ascii?
  • Varian™
  • ?non-ascii?
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • ?non-ascii?
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4 mL
N.° por paquete 100
Volumen residual (métrico) <800 μL
Volumen total (métrico) 4 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Kit ensamblado de rosca de 4 mL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.