Learn More
4-Aminopyridine, 99+%, Thermo Scientific™
A potassium channel blocker
63.30€ - 175.00€
| CAS | 504-24-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C5H6N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 94.117 |
| Número MDL | MFCD00006439 |
| Clave InChI | NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine |
| PubChem CID | 1727 |
| ChEBI | CHEBI:34385 |
| Nombre IUPAC | pyridin-4-amine |
| SMILES | C1=CN=CC=C1N |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15434069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.14 |
25g |
63.30€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15444069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.22 |
100g |
175.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C5H6N2 | |
| MFCD00006439 | |
| 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine | |
| CHEBI:34385 | |
| C1=CN=CC=C1N |
Especificaciones
| 4-Aminopyridine | |
| 1.26 | |
| 164°C (327°F) | |
| C5H6N2 | |
| UN2671 | |
| 14,3933 | |
| NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N | |
| pyridin-4-amine | |
| 1727 | |
| 94.12 |
| 504-24-5 | |
| 273°C to 274°C | |
| Unpleasant | |
| MFCD00006439 | |
| 105782 | |
| 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine | |
| C1=CN=CC=C1N | |
| 94.117 | |
| CHEBI:34385 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H311-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H300-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINOPYRIDINES
missing translation for 'einecsNumber' : 207-987-9
missing translation for 'rtecsNumber' : US1750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures