Learn More
3M™ Absorbentes químicos estándar
Código de producto. 10685315
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8 gal
12 gal
14 gal
17 gal
Tipo:
Almohada de absorbente de productos químicos
Almohadilla absorbente de productos químicos
Minibarrera de absorbentes químicos
Partícula absorbente de productos químicos
Modelo:
P110
P200
P300
P500
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 16
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tipo Modelo Tamaño de la unidad
10685315 17 gal Almohadilla absorbente de productos químicos P110 paquete de 200
12342459 12 gal Minibarrera de absorbentes químicos P200 paquete de 12
12332459 8 gal Almohada de absorbente de productos químicos P300 paquete de 16
12362459 14 gal Partícula absorbente de productos químicos P500 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10685315 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000088220
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Absorba prácticamente cualquier líquido con estos absorbentes de productos químicos
Las microfibras de polipropileno meltblown absorben líquidos como el ácido fluorhídrico y otros productos químicos acuosos, y absorben un promedio de 10 veces su peso de la mayoría de los líquidos peligrosos designados por la EPA.
  • Los absorbentes no contienen polvo ni suciedad; no contienen partículas abrasivas que puedan dañar equipos caros
  • La base de polipropileno es químicamente inerte e incinerable; permite la separación y el reciclaje en muchas aplicaciones
  • Los envases de cartón amarillo fáciles de detectar protegen los absorbentes de la temperatura y la humedad para un almacenamiento seguro y a largo plazo
  • Las prácticas cajas —dispensadoras adecuadas para mesas o montaje en pared —mantienen las almohadillas y almohadas al alcance de la mano. Las almohadillas o rollos son ideales para usar en superficies de trabajo y se pueden recortar al tamaño deseado.
  • Las miniplumas rodean y contienen los vertidos; las almohadas los absorben
  • 3M Catálogo n.° P110, P200, P208, P300, P500
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.132
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 17 gal
Capacidad (métrico) 64,3 l
Material Polipropileno
Tipo Almohadilla absorbente de productos químicos
Para utilizar con (aplicación) Para el control de derrames de determinados líquidos peligrosos
Modelo P110
Dimensiones (L x An) 33,02 x 27,94 cm (13 x 11 pulg.)
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33,02 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 27,94 cm