Learn More
3M™ Tapones de espuma para los oídos
Codice prodotto. 10185234 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modelo:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Con cable
Sin cordón
Dimensione della confezione:
100 pares
200 pares
500 pares
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modelo Corded Dimensione della confezione
10185234 1100 Sin cordón 200 pares
12930415 1100B Sin cordón 500 pares
12940415 1110 Con cable paquete de 500
12580147 K1110 Con cable 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10185234 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100100637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05€
    31.65€ / 200 pares
    Ahorro 7.40€
    18% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Los tapones de espuma para los oídos son una opción económica para la protección auditiva desechable. Su diseño hipoalergénico y cónico ayuda a proporcionar un sellado que reduce el ruido en el canal auditivo.
  • Tapones para los oídos desechables de color naranja.
  • Fabricados con material hipoalergénico para ofrecer la máxima protección y comodidad.
  • Superficie lisa y resistente a la suciedad para ofrecer higiene.
  • Recomendados para s
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI S3.1974 Sí
CSA Z94.2 Clase AL
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura
Gran visibilidad Sí
Modelo 1100
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Pares por paquete 1000 pares/caja
Material del enchufe Espuma
Color del enchufe Naranja
Reducción del ruido nominal (RRN) 29 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Bala
Tipo de producto Disposable Earplugs
Desechables Un solo uso
Metal Detectable No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.