Descripción
Permite al personal de CSSD o de OR saber a simple vista si los envases se han expuesto al proceso de esterilización. La cinta indicadora 3M™ Comply™ cambia de color o se vuelve más oscura cuando se expone al proceso de esterilización.
Como monitor de exposición, la cinta indicadora 3M™ sella de manera segura envases y permite al personal de CSSD o de OR saber a simple vista si los envases han estado expuestos al proceso de esterilización. La tinta indicadora química, impresa en un patrón de rayas diagonales cambia de color o se vuelve más oscura cuando se expone al proceso de esterilización.
- La cinta indicadora de vapor sin plomo está diseñada para usarse en todos envolturas
- El adhesivo fiable se pega al material de embalaje
- Procesos de fabricación sostenibles y sin disolventes
- No requiere la eliminación de residuos peligrosos
- El embalaje rediseñado utiliza hasta un 30 % menos de plástico
- Rollos cómodos, envasados individualmente y fáciles de abrir
- Sin plomo y sin látex añadido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con la NF EN 867-1 clase A, ISO 11140-1 clase 1 |
| Color | Beige |
| Dimensiones (L x An) | 55 m x 24 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Verificación de esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
| Longitud (métrico) | 55 m |
| Tipo de producto | Cinta indicadora |
| Características | Adhesivo sensible a la presión, agresivo y sin plomo |
| Indicador de esterilización | Sí |
| Método de esterilización | Destiladores |
| Mostrar más |