Learn More
Greiner Bio-One 384 Microplacas de fondo plano de polipropileno de pocillos no estériles
Código de producto. 10144481
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Natural
Negro
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10144481 Natural 100 PCS
13047913 Blanco paquete de 100
10090212 Negro -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10144481 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 781201
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Resistente a muchos productos químicos estándar de laboratorio como DMSO. Las 384 microplacas no estériles de fondo plano de polipropileno Greiner Bio-One Well son compatibles con equipos estándar y sistemas automatizados.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001El número de pozos se cuadruplicaEl espaciado entre pocillos es de 4,5 mm
  • Perfil de pozo cuadrado re
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de enlace No adherente
Color Natural
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 15 a 145 μl
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 152 μl
Forma del pocillo Cuadrado redondeado
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Cantidad 100/caja
Color de pocillo Natural