Learn More
Greiner Bio-One Microplaca CELLSTAR™ de 384 pozos, tratada con cultivo celular, fondo F, negro, fondo transparente
Descripción
- Huella compatible con ANSI para compatibilidad con sistemas automatizados
- Tratamiento físico de la superficie para mejorar la adhesión celular
- Mejora de la unión celular y mayores tasas de proliferación para mejorar y acelerar la expansión celular
- Libre de DNasa, RNasa y ADN humano detectables
- Apirógeno
- No citotóxicos
- Alta claridad óptica para un examen microscópico óptimo
- Diseño apilable para almacenamiento y manipulación eficientes
- Fabricado bajo las directrices DIN ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 8/Paq. |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Mostrar más |