Learn More
Corning™ Microplaca con brida baja de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
- El fondo de pocillo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa
- Se utiliza con instrumentos de lectura superior e inferior
- Tratamiento para TC para una fijación celular óptima
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
- Paredes opacas para evitar la diafonía entre pocillos
- Base de brida baja diseñada para la personalización de códigos de barras y la manipulación robótica
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 127,8 x 85,5 x 14,35 mm |
| Mostrar más |