Learn More
Grant Instruments™ Agitador rotativo multifunción vertical de 360 °
Código de producto. 11481068
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de posiciones:
26
48
Capacidad portante (métrico):
0,5 kg
0,8 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de posiciones Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
11481068 26 0,5 kg cada uno
11481018 48 0,8 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481068 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PTR35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.99€
    721.08€ / paquete de 1
    Ahorro 346.91€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona toda la funcionalidad. – Rotación vertical, reciprocidad y vibración para una mezcla completa de microtubos y una preparación de muestras reproducible. Grant Bio™ 360° El rotador multifunción vertical incluye un cable de bajo voltaje que se adapta fácilmente a las juntas de la puerta, lo que permite su uso en incubadoras, refrigeradores y estaciones de trabajo.
  • Funciones de rotación vertical de 360°, reciprocidad y vibración en un solo producto compacto
  • Velocidad de rotación vertical: De 1 a 100 r. p. m.
  • Rotación recíproca: Ángulo de giro de 1 a 90°
  • Vibración: programable en una ráfaga de 1 a 5 segundos
  • Secuencia de funciones totalmente programable, incluida la pausa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 0,5 kg
Intervalo de velocidad De 1 a 100 rpm
Requisitos eléctricos 120/230 V, 50/60 Hz
Tensión 120/230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 8 W
Amperaje 0,66 A
Rotación 360°, vertical
Tipo de producto Agitador rotativo
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 155 mm
Longitud (métrico) 195 mm
Anchura (métrico) 365 mm
Peso (métrico) 1,8 kg
N.º de posiciones 26
Intervalo del temporizador De 1 min a 24 h