Learn More
Brannan™ ECO-therm Termómetro de laboratorio
Código de producto. 15482685
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tipo de inmersión unitSize
15482685 De -35 °C a +50 °C inmersión total paquete de 10
15472685 De -10 °C a +150 °C inmersión parcial paquete de 10
15462685 De -10 °C a +110 °C inmersión parcial paquete de 10
15442685 De -35 °C a +50 °C inmersión parcial paquete de 10
15412695 De -10 °C a +150 °C inmersión total paquete de 10
15402695 De -10 °C a +110 °C inmersión total paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15482685 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 46/700/1
Termómetros con alcohol verde llenos de líquido de expansión no tóxico.
  • La calidad y la resolución hacen que este termómetro sea el sustituto ideal para los termómetros de mercurio de uso general
  • Cada termómetro está equipado con una tapón de cierre sin rosca Brannan
  • El tapón tiene una anilla integral para permitir la suspensión del termómetro. Se suministra en un embalaje protector de PVC
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol verde
Tipo de producto Termómetro de laboratorio de inmersión
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +50 °C
Exactitud ± 1,5 °C
Subdivisión 1 °C