Learn More
Econix™ Recipientes de residuos clínicos infecciosos no punzantes con base de papel amarillo Bio-bins™ solo para incineración
Código de producto. 12953665 Tienda Econix Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
50 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
paquete de 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12953665 6 L paquete de 40
10394373 1 L paquete de 100
12903665 2 L paquete de 100
10601914 5 L paquete de 100
12983675 30 L paquete de 10
31741150 50 L paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12953665 Proveedor Econix™ N.º de proveedor BEXBBPIP6YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    128.88€ / paquete de 40
    Ahorro 14.12€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes. Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
  • Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
  • 96 % no plástico
  • Construcción rígida y resistente al agua
  • Tapa integrada a prueba de fugas
  • Para uso no punzante
  • Aprobación UN 3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 L
Certificaciones/conformidad UN3291
Tipo de tapón Temporal y permanente
Diseñar Cónico para facilitar el apilado
Color Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 160 x 500 mm
Altura (métrico) 500 mm
Longitud (métrico) 160 mm
Cantidad 40 paq.
Anchura (métrico) 153 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Residuos infecciosos
Material Papel
Tipo de producto Recipiente de residuos no punzantes