Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Código de producto. 11726607 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
300 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11726607 100 mm paquete de 5
11523502 300 mm paquete de 5
11533502 350 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11726607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    17.73€ / paquete de 5
    Ahorro 14.87€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Nickel Electro™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante. Se pueden utilizar para aplicaciones estériles.
  • Fabricado en acero inoxidable 304 18/8
  • El extremo acodado redondeado resulta útil para raspar o elevar materiales de frascos o matraces
  • No magnética
  • Acabado brillante
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Espátula
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones estériles
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Temperatura máx. (métrico) De -196 °C a +550 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 100 mm