Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Código de producto. 11503492 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11503492 150 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 11503492
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas con componentes de níquel y acero inoxidable de alta calidad, estas espátulas para cubeta son ideales para la mayoría de entornos de laboratorio, investigación y de otro tipo.
  • Espátulas de níquel y acero inoxidable Chattaway, mango de 3,6 mm, micromango de 1,6 mm de níquel y acero inoxidable
  • Espátula de cubeta, extremo de hoja de cubeta de 8 × 50 × 1,5 mm (anch. × long. × prof.)
  • Fabricadas con acero inoxidable 304
  • Para aplicaciones estériles
  • Utilizan el mejor acero inoxidable 304 resistente a la corrosión
  • Disponibles en paquetes estándar de 5
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Espátula de cubeta
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones estériles
Anchura (métrico) de la hoja 8 mm
Temperatura máx. (métrico) De -196 °C a +550 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm