Learn More
Rephile™ Sensor de nivel del depósito de 30 L
Código de producto. 15429659 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15429659 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15429659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.51€
    155.76€ / paquete de 1
    Ahorro 32.75€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Sensor de nivel del tanque de 30 L. Reutiliza el flotador.
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Comparable a FTPF05380
Sensor de nivel del depósito de 30 L. Comparable a FTPF05380. Reutiliza el flotador.
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Sensor de nivel