Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 30 l
Código de producto. 17691715
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
17691715 Azul paquete de 15
17661715 Naranja cada uno
17671715 Morado cada uno
17681715 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17691715 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 51802441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    175.48€ / paquete de 15
    Ahorro 53.52€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
VernaCare 5.ª generación Sharpsafe™ Los contenedores están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
  • El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
  • El generoso tamaño de 30 l hace que sea especialmente adecuado para áreas que generan grandes cantidades de residuos contaminados.
  • La amplia abertura horizontal garantiza una fácil eliminación de artículos grandes y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas similares de tipo de alimentación vertical y el gran volumen de 30 litros proporciona una mayor rentabilidad en zonas de mucho uso.
  • Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
  • Nuestro 30 Litros Sharpsafe™ Los contenedores están diseñados específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida – Contenido visible cuando está lleno.
    • La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
    • Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado.
    • Etiqueta en molde – ofrece un registro de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Temporario& Característica de cierre final
    • Zona de llenado horizontal
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Color del tapón Azul
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 454 x 454 x 793 mm
Cantidad 15/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes