Learn More
Fisherbrand™ Septo de 30,3mm para tapones de rosca SCHOTT
Código de producto. 11859440 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige, Crema
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11859440 Beige, Crema paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11859440
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Para usar con tapones de rosca SCHOTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Beige, Crema
Diámetro exterior (imperial) 30,3 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 3,2 mm