Learn More
3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride, Thermo Scientific™
A selective 5-HT3 serotonin receptor antagonist
199.00€
| CAS | 105826-92-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C17H21ClN2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 320.817 |
| Número MDL | MFCD00210221 |
| Clave InChI | XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N |
| Sinónimo | sdz-ics 930 |
| PubChem CID | 71300439 |
| Nombre IUPAC | [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride |
| SMILES | CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15435109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62807.MC |
100mg |
199.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 105826-92-4 | |
| 320.817 | |
| XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N | |
| 71300439 | |
| CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl |
| C17H21ClN2O2 | |
| MFCD00210221 | |
| sdz-ics 930 | |
| [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride |
Especificaciones
| 3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride | |
| C17H21ClN2O2 | |
| UN2811 | |
| sdz-ics 930 | |
| XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N | |
| [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride | |
| 71300439 |
| 105826-92-4 | |
| MFCD00210221 | |
| 14,9783 | |
| Soluble in water | |
| CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl | |
| 320.817 | |
| 320.82 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : NL6012520
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold