Learn More
Gilac™ Gancho para abrigos de 3 puntas
Código de producto. 17978401
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17978401 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17978401 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G090321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.48€
    3.61€ / paquete de 1
    Ahorro 1.87€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El gancho para abrigos de 3 puntas es adecuado para necesidades de catering institucional y está diseñado para un uso intensivo.
  • Producto adecuado para necesidades de restauración institucional.
  • Diseñado para uso intensivo.
  • Excelente durabilidad y longevidad.
  • Un producto original de la gama de higiene GILAC.
  • Fabricado durante muchos años, por lo que la sustitución de un producto idéntico es posible y sencilla.
Especificaciones
Anchura (imperial) 2,6 in
Tamaño Estándar
Anchura (métrico) 65 mm
Color Blanco