Learn More
TERUMO Jeringas de Tres Piezas
Código de producto. 31924915
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
31924915 1 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 31924915 Proveedor TERUMO N.º de proveedor 8MDSS01LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.67€
    8.71€ / paquete de 100
    Ahorro 7.96€
    47% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Siliconado para un desplazamiento óptimo del émbolo
  • La junta integral garantiza un tope final firme y preciso
  • Escala graduada clara que permite una dosificación precisa
  • Cilindro transparente para facilitar la visualización
  • La zona de sujeción para los dedos permite una manipulación sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Class IIa Medical Device
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Calibre de aguja No Needle Included
Sin látex Yes
Tipo de producto Syringe
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 1 mL
Tipo de conexión Centric Luer Lock
Graduated Yes
Esterilidad Sterile