Learn More
3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione, 99%, BLD Pharm™
Product Code. 31073377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31073377 100 g
31061184 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31073377 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD105741100g
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Spezifikation
CAS 2170-03-8
Molecular Formula C5H4O3
MDL Number MFCD00005530
Quantity 100 g
SMILES C=C(CC1=O)C(O1)=O
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.