Learn More
Bochem™ Pinza de retorta de tres dedos
Código de producto. 10228980
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Entre 12 y 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10228980 Entre 12 y 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10228980 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor B08256108
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Revestidos de PVC suave, los tres dedos de esta abrazadera de retorta ajustable de forma independiente son adecuados para sujetar objetos delicados. La abrazadera de retorta Laboral de 3 dedos Bochem™ tiene una construcción de base de aleación de al
  • Hechos de una aleación de aluminio Laboral.
  • Dedos recubiertos de PVC.
  • El ancho de la banda se puede ajustar de forma independiente con 2 tornillos de regulación.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinza de soporte
Material Laboral, PVC
Diámetro (métrico) Entre 12 y 100 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 140 mm
Longitud (métrico) del brazo 140 mm
Tamaño (métrico) del asa Entre 12 y 100 mm
Jaw Type 3 dientes
Diámetro interior (métrico) Entre 12 y 100 mm