Learn More
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30968930
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30968930 25 g 25g
30968868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30968930 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12136825g
 Restricted Item
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 4392-24-9
Molecular Formula C9H9Br
MDL Number MFCD00000245
Quantity 25 g
SMILES BrCC=CC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 197.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.