Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lente de policarbonato serie 2890
Código de producto. 12652605 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Antivaho, Resistente a los arañazos
Resistente a los arañazos
Detalles de ventilación:
Sellado
Ventilación indirecta
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Revestimiento de lente Detalles de ventilación Tamaño de la unidad
12652605 Antivaho Ventilación indirecta cada uno
12672605 Antivaho Sellado cada uno
12642605 Antivaho, Resistente a los arañazos Sellado cada uno
10361910 Resistente a los arañazos Ventilación indirecta cada uno
13458997 Resistente a los arañazos Ventilación indirecta paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12652605 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.35€
    16.86€ / paquete de 1
    Ahorro 14.49€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Construcción, ‎laboratorios
N.° por paquete 1 unidad
Detalles de ventilación Ventilación indirecta
Protección UV Sí