Learn More
Fisherbrand™ Tapones de plástico de bloqueo Bacti-Caps
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Bacti-Caps™ para tubos de ensayo sin borde
- Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
- Adecuados para todos los tamaños de tubos de ensayo estándar, se adaptan a tubos sin borde y de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm.
- Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
- Bacti-Caps™ Están hechos de plástico virgen resistente a los químicos, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes y ésteres.
- Fomentan el crecimiento del cultivo
- Codificado con color
- Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón de bloqueo antibacterias |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Plástico |
| Color | Azul |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Tamaño (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo |