Learn More
Hirschmann™ Buretas Schellbach de clase AS de 25 ml
Código de producto. 12730138
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12730138 25 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 12730138 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3140370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    204.00€ / paquete de 2
    Ahorro 28.00€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tiras Schellbach para mejorar la legibilidad.
  • Clase AS
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
  • Llave de paso de vidrio recta con llave de PTFE
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Marcas de graduación azules
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Graduación del anillo de punto principal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Tira Schellbach
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia 0,03 ml
Tipo Schellbach Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385