Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, parte superior cerrada, rosca 24-400 con septo montado
Código de producto. 10132422 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige, Natural, Blanco
Blanco, Gris, Rojo
Negro, Blanco
Plata, Blanco
Material (revestimiento):
PTFE/EPDM
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Grosor (métrico):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
10132422 Beige, Natural, Blanco Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 100
10090962 Blanco, Gris, Rojo PTFE/butilo 2,5 mm paquete de 100
12921001 Negro, Blanco PTFE/EPDM 2 mm paquete de 100
15529544 Plata, Blanco Silicona/aluminio 3 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10132422
Cantidad Precio
1 124.00€ / paquete de 100
10 111.60€ / paquete de 100
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Sellados combinados listos para su uso.
  • No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
  • Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
  • Amplia variedad de materiales distintos para el septum, para prácticamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Beige, Natural, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Conservación
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3,2 mm
Tipo de producto Tapón de rosca