Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, con orificio central, rosca 24-400 con septo montado
Código de producto. 10541013 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Beige
Gris, Rojo, Blanco
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
2,5 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
10541013 Blanco, Beige Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 100
11530595 Gris, Rojo, Blanco PTFE/butilo 2,5 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10541013
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sellados combinados listos para su uso.
  • No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
  • Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
  • Amplia variedad de materiales distintos para el septum, para prácticamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Blanco, Beige
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Conservación
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3,2 mm
Tamaño del tapón 24 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca 24-400
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Tipo de producto ScrewCap