Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad para gas licuado Meker, 24 mm
Código de producto. 12882144 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas licuado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
12882144 Gas licuado cada uno
1 options
Código de producto. 12882144
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
  • Características de seguridad incluidas en el quemador
  • Para su uso con gas natural/metano
  • Diámetro de abertura de 12,7 mm
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Meker
Tipo de gas Gas licuado
Diámetro (métrico) 24 mm
N.° por paquete 1 unidad