Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 4,3 mm, 22 x 9,1 mm, septo montado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente azul, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Polietileno |
| Precortados | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Dureza | 45° Shore A |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | Tapón a presión |