Learn More
Macherey-Nagel™ Papeles para pesaje
Código de producto. 10222231 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 115mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10222231 90 x 115mm 100 PCS
1 options
Código de producto. 10222231 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 186002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza que los productos pesados se puedan transferir sin pérdida. Los papeles de pesaje Macherey Nagel™ son transparentes y lisos en ambos lados.
  • Grado MN 226
  • Se pueden utilizar como sustituto de las navecillas de pesaje
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 115mm
Longitud (métrico) 90 mm
Cantidad 100
Anchura (métrico) 115 mm
Tipo de producto Papel de pesaje
Forma Navecilla