Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 20 mm, blanco, rosca 20-400con septum
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/butilo |
| Color | Gris, Rojo, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Conservación |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 20-400 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |