Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, plata, tapón del espacio de cabeza (tapón de liberación de presión), septo montado
Código de producto. 11758246 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Beige, Blanco
Gris oscuro
Plata, Blanco
Plata, Gris
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Butilo
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Grosor (métrico):
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11758246 Plata, Gris PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
11747617 Transparente azul, Blanco Silicona/PTFE 3 mm paquete de 1000
11788246 Azul, Gris PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
11580505 Beige, Blanco Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 1000
11835030 Gris oscuro Butilo 3 mm paquete de 1000
11885030 Plata, Blanco Silicona/aluminio 3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11758246
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los sellos de liberación de presión (aluminio-PR) están diseñados para abrirse cuando la presión interna excede los 3,0 0, ±5 bar.
  • 20mm
  • Sellado combinado
  • aluminio
  • Tapa del espacio de cabeza
  • Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Color Plata, Gris
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza de 20 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Tipo de producto Tapón para encapsular