Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de 20 mm, plata, tapón de aluminio, orificio central de 10 mm, septum montado
Código de producto. 11845030 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Beige, Blanco
Gris oscuro
Plata, Azul, Gris
Plata, Blanco
Plata, Gris, Rojo
Plata, Transparente azul, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Material (revestimiento):
Butilo
Butilo, PTFE
Caucho natural/TEF
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11845030 Gris oscuro Butilo 3 mm paquete de 1000
11778246 Plata, Azul, Gris Butilo, PTFE 3 mm paquete de 1000
11742458 Plata, Gris, Rojo Butilo, PTFE 3 mm paquete de 1000
11891653 Plata, Blanco Silicona/aluminio 3 mm paquete de 1000
11590505 Beige, Blanco Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 1000
11793127 Plata, Transparente azul, Blanco Silicona/PTFE 3 mm paquete de 1000
11884011 Azul, Blanco Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
12616775 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11845030
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 20mm
  • Sellado combinado
  • aluminio
  • Tapón
  • li> Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Butilo
Color Gris oscuro
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular