Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de 20 mm, plata, tapón de aluminio, orificio central de 10 mm, septum montado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Butilo, PTFE |
| Color | Plata, Gris, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 1000 (10 bolsas de 100 cada una) |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales para encapsular de 20 mm |
| Características ecológicas | ACT Ecolabel (Plata) |
| Mostrar más |