Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, rojo, tapón bimetálico magnético, orificio central de 8 mm, septo montado
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Beige, Blanco, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Bimetal |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |