Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, rojo, tapón bimetálico magnético, orificio central de 8 mm, septo montado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11825050 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige, Blanco, Rojo
Gris, Rojo
Transparente azul, Transparente, Rojo
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11825050 Transparente azul, Transparente, Rojo Silicona/PTFE 3 mm paquete de 1000
16398377 Gris, Rojo PTFE/butilo 3 mm paquete de 1000
12970981 Gris, Rojo PTFE/butilo 3 mm paquete de 100
16388377 Beige, Blanco, Rojo Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 1000
11368641 Beige, Blanco, Rojo Silicona/PTFE 3,2 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11825050
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 20 mm
  • Tapón
  • Magnético
  • Tapón bimetálico
  • Rojo
  • Orificio central de 8 mm
  • Sellado combinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente azul, Transparente, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Bimetal
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular