Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 10543722 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
710 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10543722 710 μm cada uno
1 options
Código de producto. 10543722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos tamices de ensayo para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas. Los tamices de ensayo de bastidores de acero inoxidable Endecotts™ se suministran con orificios de 125 mm a 20 micrómetros en versiones de altura total y media.
  • Fabricado con materiales de la más alta calidad y disponible con diámetros de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 y 450 mm, así como con 76,2, 203,2, 304,8 y 457,2 mm (3, 8, 12 y 18 pulgadas).
  • Bastidor de precisión (garantiza una estabilidad uniforme)
  • Abertura precisa (de acuerdo con la ISO 3310-1, ASTM E11 y otras especificaciones)
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 710 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 50,8mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable