Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable de 203,2 mm x 50,8 mm (Diám. x Al), certificado ISO, poros de tamaño micrométrico
Código de producto. 10467771 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
63 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10467771 63 μm cada uno
1 options
Código de producto. 10467771
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Úselos para la separación, fraccionamiento o determinación del tamaño de partículas. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable tienen una altura interna de 25 mm y un diámetro de 200 mm. Disponibles en una amplia variedad de tamaños de poro.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 63 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 50,8mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable